Bor-Standardlösung, 10.000 mg/l B in Wasser Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C105.W.L1 C105.W.L25 C105.W.L5
ACSDC105.W.L1EA 186 EUR
ACSDC105.W.L1 ACSDC105.W.L25 ACSDC105.W.L5
Bor-Standardlösung, 10.000 mg/l B in Wasser Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Bor-Standards