Bismut-Standardlösung, 10.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C108.10NP.L1 C108.10NP.L25 C108.10NP.L5
ACSDC108.10NP.L1EA 186 EUR
ACSDC108.10NP.L1 ACSDC108.10NP.L25 ACSDC108.10NP.L5
Bismut-Standardlösung, 10.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards