Bismut-Standardlösung, 10.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C108.10NP.L1
C108.10NP.L25
C108.10NP.L5
ACSDC108.10NP.L1EA
186
EUR
ACSDC108.10NP.L1
ACSDC108.10NP.L25
ACSDC108.10NP.L5
Bismut-Standardlösung, 10.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards