Germanium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C122.5N1FP.L1 C122.5N1FP.L25 C122.5N1FP.L5
ACSDC122.5N1FP.L1EA 186 EUR
ACSDC122.5N1FP.L1 ACSDC122.5N1FP.L25 ACSDC122.5N1FP.L5
Germanium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Germanium-Standards