Molybdän-Standardlösung, 10.000 mg/l Mo in 5%iger Salpetersäure und 4%iger Flußsäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C134.5N4FP.L1 C134.5N4FP.L25 C134.5N4FP.L5
ACSDC134.5N4FP.L1EA 186 EUR
ACSDC134.5N4FP.L1 ACSDC134.5N4FP.L25 ACSDC134.5N4FP.L5
Molybdän-Standardlösung, 10.000 mg/l Mo in 5%iger Salpetersäure und 4%iger Flußsäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards