Natrium-Standardlösung, 10.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C135.2NP.L1 C135.2NP.L25 C135.2NP.L5
ACSDC135.2NP.L1EA 186 EUR
ACSDC135.2NP.L1 ACSDC135.2NP.L25 ACSDC135.2NP.L5
Natrium-Standardlösung, 10.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards