Silicium-Standardlösung, 10.000 mg/l Si in Wasser Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C153.W.L1 C153.W.L25 C153.W.L5
ACSDC153.W.L1EA 186 EUR
ACSDC153.W.L1 ACSDC153.W.L25 ACSDC153.W.L5
Silicium-Standardlösung, 10.000 mg/l Si in Wasser Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards