Strontium-Standardlösung, 10.000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C156.2NP.L1
C156.2NP.L25
C156.2NP.L5
ACSDC156.2NP.L1EA
186
EUR
ACSDC156.2NP.L1
ACSDC156.2NP.L25
ACSDC156.2NP.L5
Strontium-Standardlösung, 10.000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Strontium-Standards