Ammoniaklösung, Testlösung (TS)
Lieferant: CPACHEM
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
CH8002013.1L
ACSDCH8002013.1LEA
75
EUR
ACSDCH8002013.1L
Ammoniaklösung, Testlösung (TS)
Ammoniaklösung
Standards: ISO 9001 certified.
Formel:
NH₃ Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 |