Natriumcarbonat, Test solution

Lieferant: ACTIVE MOTIF
Achtung

Synonyme: wasserfreie Soda

CH8002113.L1
ACSDCH8002113.L1EA 36.2 EUR
ACSDCH8002113.L1
Natriumcarbonat, Test solution
Natriumcarbonat

Standards: ISO 9001

Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR