Phenol
Lieferant: ACTIVE MOTIF
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
F330654.L5 F330654.L1
ACSDF330654.L5EA 378 EUR
ACSDF330654.L5 ACSDF330654.L1
Phenol
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181,7
Schmelzpunkt: 40,8
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 81
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
Merck Index: 12,07390