Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: ACTIVE MOTIF
H002.W.L1 H002.W.L25 H002.W.L5
ACSDH002.W.L1EA 0 EUR
ACSDH002.W.L1 ACSDH002.W.L25 ACSDH002.W.L5
Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards