Benzoat-Standardlösung, 1.000 mg/l C6H5CO2- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: ACTIVE MOTIF
H030.W.L1
H030.W.L25
H030.W.L5
ACSDH030.W.L1EA
0
EUR
ACSDH030.W.L1
ACSDH030.W.L25
ACSDH030.W.L5
Benzoat-Standardlösung, 1.000 mg/l C6H5CO2- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Benzoat-Standards