Iodat-Standardlösung, 1.000 mg/l IO3- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: CPACHEM
H036.W.L1 H036.W.L25 H036.W.L5
ACSDH036.W.L1EA 0 EUR
ACSDH036.W.L1 ACSDH036.W.L25 ACSDH036.W.L5
Iodat-Standardlösung, 1.000 mg/l IO3- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Iodate-Standards