Methansulfonat-Standardlösung, 1.000 mg/l CH3SO3- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: ACTIVE MOTIF
H039.W.L1 H039.W.L25 H039.W.L5
ACSDH039.W.L1EA 0 EUR
ACSDH039.W.L1 ACSDH039.W.L25 ACSDH039.W.L5
Methansulfonat-Standardlösung, 1.000 mg/l CH3SO3- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Methansulfonat-Standards