Nitrat-Stickstoff-Standardlösung, 1.000 mg/l NO3- (als N) in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: ACTIVE MOTIF
H044.W.L1 H044.W.L25 H044.W.L5
ACSDH044.W.L1EA 0 EUR
ACSDH044.W.L1 ACSDH044.W.L25 ACSDH044.W.L5
Nitrat-Stickstoff-Standardlösung, 1.000 mg/l NO3- (als N) in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Nitrat-Standards