Propionat-Standardlösung, 1.000 mg/l C2H5COO- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: CPACHEM
H046.W
H046.W.L1
H046.W.L25
H046.W.L5
ACSDH046.WEA
121
EUR
ACSDH046.W
ACSDH046.W.L1
ACSDH046.W.L25
ACSDH046.W.L5
Propionat-Standardlösung, 1.000 mg/l C2H5COO- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Propionat-Standards