Kaliumdichromat-Lösung für die UV-Spektrophotometrie
Lieferant: CPACHEM
IP220
ACSDIP220EA 188 EUR
ACSDIP220
Kaliumdichromat-Lösung für die UV-Spektrophotometrie
Kaliumdichromat
Shelf life on ship date: 12 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: K₂Cr₂O₇
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: ~1,00143 g/cm³
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9