Natriumnitrat 99.99%, HighPurS-CERT
Lieferant: CPACHEM
Gefahr
Synonyme: Natronsalpeter
PSNANAC.50G
ACSDPSNANAC.50GEA 187 EUR
ACSDPSNANAC.50G
Natriumnitrat 99.99%, HighPurS-CERT
Natriumnitrat
Standards: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformation: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: NaNO₃
Siedepunkt: 600,..700 °C
Schmelzpunkt: 312 °C
Dichte: 2,26 g/cm³
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III