Cumol
Lieferant: ACTIVE MOTIF
Gefahr
Synonyme: 2-Phenylpropan, Isopropylbenzol
SB224.500MG
ACSDSB224.500MGEA 70.6 EUR
ACSDSB224.500MG
Cumol
Cumol
Shelf Life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 152 °C
Schmelzpunkt: –96,9 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
MDL: MFCD00008881
CAS-Nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III