Nalidixinsäure

Lieferant: ACTIVE MOTIF

SB39240.100MG
ACSDSB39240.100MGEA 92.2 EUR
ACSDSB39240.100MG
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure

Standards: ISO 17034, 17025, 9001 certified.

Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 232,24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR