Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N)

Lieferant: ACTIVE MOTIF

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

Z14574519.1L
ACSDZ14574519.1LEA 0 EUR
ACSDZ14574519.1L
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N)
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR