Magnesiumchlorid 0.025 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0359
ADVRAB-0359EA
57.75
EUR
ADVRAB-0359
Magnesiumchlorid 0.025 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 |