Membranfilter, gemischte Celluloseester, schlichte weiße Scheiben
Lieferant: ADVANTEC
A500A047A
ADVTA500A047AEA 0 EUR
ADVTA500A047A
Membranfilter, gemischte Celluloseester, schlichte weiße Scheiben
Filter Membranfilter
Standardmembranen für viele Laboranwendungen, einschließlich Filtersterilisierung biologischer Flüssigkeiten, Mikrobiologie, Kontaminationsanalyse und Luftüberwachung. Gemischte Celluloseestermembranen bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
  • Hohe Porosität sorgt für eine hervorragende Durchflussrate
  • Eine hohe Proteinbindung kann durch Vorbehandlung blockiert oder in Anwendungen genutzt werden
  • Hohe Reinheit – frei von Triton
  • Schnelle Benetzungszeit, <3 Sekunden, um eine Scheibe mit 47 mm Durchmesser mit wässriger 1%-Methylenblaulösung zu benetzen
Diese Filter halten Autoklaviertemperaturen von bis zu 130 °C stand, ohne den Bubble-Point, die Durchflussrate oder die mikrobiologische Erholung negativ zu beeinflussen.