AESCULAP® Acculan 4 Dermatom
Lieferant: Aesculap
GA340
AESCGA340EA 8310 EUR
AESCGA340
AESCULAP® Acculan 4 Dermatom
Skalpelle Skalpelle, komplett
Der acculan 4 Dermatom ist leistungsstark und einfach zu bedienen. Er vereint Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Ergonomie. Eine Maschine, die Sie begeistern wird.
  • Schlüssellose Einstellung von Schnittstärke und -breite
  • Schnittstärke: 0,2 - 1,2 mm
  • Schnittbreite: max. 78 mm
  • Gold markierte Bedienelemente
Das Titangehäuse und die ECCOS-Aufbewahrungslösung acculan 4 sind für die maschinelle Reinigung, auch mit alkalischen Reinigungsmedien, geeignet.
Um die Zuverlässigkeit motorischer Systeme über eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung und vorbeugende Instandhaltung unabdingbar. Das Service-Label auf jeder acculan 4 Maschine zeigt deutlich, wann die nächste vorbeugende Wartung fällig ist.