Bravo Einweg-Pipettenspitzen
Lieferant: AGILENT
19477-022 10734-202 10734-212 10734-302 21740-202 10734-312 21740-212 11484-202 11484-212 11484-302 21750-202 11484-312 21750-212 11484-322 19133-102 19133-112 19133-202 19133-212 19133-142 19134-012 19134-002 19134-022 19477-002 19477-012 19477-032 19477-072 19477-082
AGLS19477-022EA 1030 EUR
AGLS19477-022 AGLS10734-202 AGLS10734-212 AGLS10734-302 AGLS21740-202 AGLS10734-312 AGLS21740-212 AGLS11484-202 AGLS11484-212 AGLS11484-302 AGLS21750-202 AGLS11484-312 AGLS21750-212 AGLS11484-322 AGLS19133-102 AGLS19133-112 AGLS19133-202 AGLS19133-212 AGLS19133-142 AGLS19134-012 AGLS19134-002 AGLS19134-022 AGLS19477-002 AGLS19477-012 AGLS19477-032 AGLS19477-072 AGLS19477-082
Bravo Einweg-Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Auf Genauigkeit und Präzision von Bravo und AssayMAP zertifiziert.
  • Einzelne Charge zertifiziert, um strenge QC zu erfüllen
  • Zertifiziert frei von nachweisbarer DNase- und RNase-Aktivität
  • Zertifiziert frei von Endotoxin-(Pyrogen-)Kontamination
  • Zertifiziert frei von Adenosintriphosphat (ATP)
  • Zertifiziert frei von menschlicher DNA;Zertifiziert frei von Protease-Aktivität
  • Zertifiziert frei von Schwermetallen
  • Zertifiziert als steril mit einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10⁻⁶
  • Innovative Verarbeitung und Verpackung reduzieren statische Aufladung und
More Product Information