Reservoir-Mikrotiterplatten
Lieferant: AGILENT
201254-100 201244-100 200686-100 204363-100 204484-100 201250-100 204093-100 201252-100 204504-100 204017-100 201246-100 201256-100 204095-100 201280-100 204365-100 201284-100 204284-100
AGLS201254-100EA 185 EUR
AGLS201254-100 AGLS201244-100 AGLS200686-100 AGLS204363-100 AGLS204484-100 AGLS201250-100 AGLS204093-100 AGLS201252-100 AGLS204504-100 AGLS204017-100 AGLS201246-100 AGLS201256-100 AGLS204095-100 AGLS201280-100 AGLS204365-100 AGLS201284-100 AGLS204284-100
Reservoir-Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Reservoir-Mikroplatten aus Polypropylen für automatische Flüssigkeitshandhabungsgeräte und Handpipetten.
  • Große Auswahl an Kavitätenvolumina von 2,6 bis 300 ml mit speziellen Bodengeometrien zur Optimierung des Zugangs und Minimierung von Totvolumen
  • Geringe Bindungsoberflächen für minimale Verluste von Proteinen, DNA/RNA und anderen biologischen Substanzen
  • Geformt aus chemikalienbeständigen Polymeren, für gleichbleibende Leistung nach längerer Einwirkung aggressiver Lösungen und Lösungsmittel
  • Hergestellt nach ANSI/SLAS-Standards, für Kompatibilität mit