Femto Pulse System
Lieferant: AGILENT
DNF-325-0010 DNF-325-0075 FP-OQ GP-435-0100 M5330AA M5330AA-001
AGLSDNF-325-0010EA 23.6 EUR
AGLSDNF-325-0010 AGLSDNF-325-0075 AGLSFP-OQ AGLSGP-435-0100 AGLSM5330AA AGLSM5330AA-001
Femto Pulse System
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Kapillarelektrophorese-System mit gepulstem Feld für die Qualitätskontrolle von DNA- und RNA-Proben mit hohem Molekulargewicht.
  • Große Fragmentauflösung - Trennung von DNA-Abstrichen und Fragmenten mit hohem Molekulargewicht über 165 kb in etwa 1,5 Stunden
  • Empfindlichkeit auf Femtogrammebene - Erreichen Sie eine 10-mal höhere Empfindlichkeit für Nukleinsäureabstriche und eine bis zu 100-mal höhere Empfindlichkeit für Nukleinsäurefragmente
  • Einfache Probenvorbereitung - minimieren Sie den Probenabbau durch weniger Pipettierschritte und stabile Reagenzien
  • Leistungsstarke Analysesoftware - ein intuitives Softwareprogramm automatisiert die Analyse verschiedener Probentypen
  • Sparen Sie wertvolle Proben - dank der beispiellosen Empfindlichkeit können Sie weniger wertvolle Proben verwenden und eine bessere Detektion erzielen
  • Machen Sie Arbeitsabläufe effizienter - eliminieren Sie die Pulsfeld-Gelelektrophorese bei der Vorbereitung von Long-Read-NGS-Bibliotheken und der BAC-Analyse
  • Desktop-PC mit umfassender 3-Jahres-Garantie von HP
Mithilfe einer Stromversorgung mit gepulstem Feld können DNA-Fragmente mit großem Molekulargewicht getrennt und Nukleinsäuren bis in den Femtogrammbereich nachgewiesen werden. Im Vergleich zu anderen nicht denaturierenden gelbasierten Analysegeräten erreicht das Femto Pulse-System problemlos eine 10-mal höhere Empfindlichkeit für Nukleinsäureausstriche und eine bis zu 100-mal höhere Empfindlichkeit für Nukleinsäurefragmente.
Die Fähigkeit, DNA mit hohem Molekulargewicht bis zu 165 kb zu trennen und Nukleinsäuren bis zu einer Eingangskonzentration von 50 fg/µl nachzuweisen, macht das Femto Pulse-System ideal für die Analyse von NGS-QC mit langer Lesedauer, gDNA, kleiner RNA oder cfDNA aus Proben mit niedriger Konzentration.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.