Polypropylenglycol-Standards
Lieferant: AGILENT
PSS-PPG1K
PSS-PPG3K
PSS-PPG4.5K
PSS-PPG450
PSS-PPG790
AGLSPSS-PPG1KEA
303
EUR
AGLSPSS-PPG1K
AGLSPSS-PPG3K
AGLSPSS-PPG4.5K
AGLSPSS-PPG450
AGLSPSS-PPG790
Polypropylenglycol-Standards
Standards
Gaschromatographie-Standards
Polypropylenglycol-Standard, PDI <1,15, 1 g.