Ethanol, Q Path® fixatives Reagens, für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
|
Gefahr
|
ALC0060AF59001EA
30.7
EUR
ALC0060AF59001
Ethanol, Q Path® fixatives Reagens, für die Mikroskopie
Ethanol
Ethanol gebrauchsfertig für die Zytologie für Lagerung und Transport
Each 60 ml Pot contains 20 ml. Each 150 ml Pot contains 40 ml.
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product
Formel:
C₂H₅OH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,III |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | farblose Flüssigkeit |
Relative Dichte | 0,922 - 0,935 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...