Reinraumoveralls
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1002714-XS 1002714-S 1002714-M 1002714-L 1002714-XL 1002714-XXL 1002714-3XL 1002715-XS 1002715-S 1002715-M 1002715-L 1002715-XL 1002715-XXL 1002715-3XL 1003824-XS 1003824-S 1003824-M 1003824-L 1003824-XL 1003824-XXL 1003824-3XL 1003833-XS 1003833-S 1003833-M 1003833-L 1003833-XL 1003833-XXL 1003833-3XL
ALSO1002714-XSEA 77.6 EUR
ALSO1002714-XS ALSO1002714-S ALSO1002714-M ALSO1002714-L ALSO1002714-XL ALSO1002714-XXL ALSO1002714-3XL ALSO1002715-XS ALSO1002715-S ALSO1002715-M ALSO1002715-L ALSO1002715-XL ALSO1002715-XXL ALSO1002715-3XL ALSO1003824-XS ALSO1003824-S ALSO1003824-M ALSO1003824-L ALSO1003824-XL ALSO1003824-XXL ALSO1003824-3XL ALSO1003833-XS ALSO1003833-S ALSO1003833-M ALSO1003833-L ALSO1003833-XL ALSO1003833-XXL ALSO1003833-3XL
Reinraumoveralls
Arbeitskleidung
Diese Reinraumoveralls sind aus Alsistrong® (98% Polyester und 2% Carbon). Geeignet für die höchsten Reinraumklassen ISO 4 bis 9 oder GMP-Klassen A bis D.
  • Stehkragen mit Druckknöpfen
  • Verdeckter Reißverschluss vorne
  • Raglanärmel mit antistatischen Bündchen
  • Druckknöpfe für Namensschild auf der linken Brust
  • Verstellbarer Gummizug im Rücken
  • Druckknöpfe auf jeder Seite des Beins zur Befestigung der Stiefel
  • Druckknöpfe an den Beinen zum Verstellen oder antistatische Bündchen an den Beinen
  • Markierstoff
  • Keine Taschen
Overalls mit Druckknöpfen an den Beinen zur Anpassung oder mit antistatischen Bündchen an den Beinen erhältlich.
Standards: IEST-RP-CC003.5.