Reinraumoveralls mit integrierter Haube
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1036987-XS 1036987-S 1036987-M 1036987-L 1036987-XL 1036987-XXL 1036987-3XL 1037223-XS 1037223-S 1037223-M 1037223-L 1037223-XL 1037223-XXL 1037223-3XL 1036993-XS 1036993-S 1036993-M 1036993-L 1036993-XL 1036993-XXL 1036993-3XL 1037224-XS 1037224-S 1037224-M 1037224-L 1037224-XL 1037224-XXL 1037224-3XL
ALSO1036987-XSEA 93 EUR
ALSO1036987-XS ALSO1036987-S ALSO1036987-M ALSO1036987-L ALSO1036987-XL ALSO1036987-XXL ALSO1036987-3XL ALSO1037223-XS ALSO1037223-S ALSO1037223-M ALSO1037223-L ALSO1037223-XL ALSO1037223-XXL ALSO1037223-3XL ALSO1036993-XS ALSO1036993-S ALSO1036993-M ALSO1036993-L ALSO1036993-XL ALSO1036993-XXL ALSO1036993-3XL ALSO1037224-XS ALSO1037224-S ALSO1037224-M ALSO1037224-L ALSO1037224-XL ALSO1037224-XXL ALSO1037224-3XL
Reinraumoveralls mit integrierter Haube
Arbeitskleidung
Diese Reinraum-Overalls bestehen aus Alsistrong® (98% Polyester und 2% Kohlenstoff). Geeignet für die höchsten Reinraumklassen ISO 4 bis 9 oder GMP-Klassen A bis D.
  • Integrierte Kapuze mit Druckknöpfen
  • Riemen mit Schnalle auf der Rückseite der Kapuze
  • Verdeckter Reißverschluss vorne
  • Raglanärmel mit antistatischen Bündchen
  • Nieten für Namensschild auf der linken Brust
  • Verstellbarer Gummizug im Rücken
  • Druckknöpfe auf jeder Seite des Beins zur Befestigung der Stiefel
  • Druckknöpfe an den Beinen zum Verstellen oder antistatische Bündchen an den Beinen
  • Markierstoff
  • Keine Taschen
Schutzanzüge mit Druckknöpfen an den Beinen zur Anpassung oder mit antistatischen Bündchen an den Beinen erhältlich.
In ISO 4 bis 9 verwendbar.
Standards: IEST-RP-CC003.5