ASTM-Thermom., S5C, weißbelegt, -38+50:1°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, Eintauch 108mm, max.264x6-7mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein mit 3 Prüfpunkten null
Lieferant: Amarell