Thermometer, Stabform, ähnlich ASTM 33 C, weißbelegt, -38+42:0,2°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, Eintauch 50mm, max.425x6-7,5mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein mit 5 Prüfpu 1 * 1 ST
Lieferant: Amarell