Thermometer, Stabform, ähnlich ASTM 38 C, weißbelegt, 24+78:0,2°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, Eintauch 100mm, max.400x6-8mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein mit 4 Prüfpunkt 1 * 1 ST
Lieferant: Amarell