Flammpunkt-Therm., ähnlich Abel-Pensky, ähnlich DIN 12785, 0+70:0,5°C, 57mm Eintauch, max. 280x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismati sch, unbelegt, rote Spezialfüllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, kugelförmiges Gefäß, staatlich geeicht, 1 * 1 ST
Lieferant: Amarell