Kaliumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: AMBION
Synonyme: Potassiumchloride
9640G
AMBI9640GEA 96.2 EUR
AMBI9640G
Kaliumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8