Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: AMBION

Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

9760G
AMBI9760GEA 104 EUR
AMBI9760G
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR