Wasser
Lieferant: Ambion
Synonyme:
Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
9922
9937
9910G
9914G
9915G
9920
AM9938
9939
AMBI9922EA
0
EUR
AMBI9922
AMBI9937
AMBI9910G
AMBI9914G
AMBI9915G
AMBI9920
AMBIAM9938
AMBI9939
Wasser
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...