X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: Ambion
9942
9944
AMBI9942EA
0
EUR
AMBI9942
AMBI9944
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |