Wasser

Lieferant: Ambion

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

9922 9937 9910G 9914G 9915G 9920 AM9938 9939
AMBI9922EA 0 EUR
AMBI9922 AMBI9937 AMBI9910G AMBI9914G AMBI9915G AMBI9920 AMBIAM9938 AMBI9939
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR