Mikrotiterplatten V-Form, Material: PS, steril, Abmessungen BxT: 82x127 mm, 96 Vertiefungen 1 * 300 ST
Lieferant: Anicrin
Mikrotiterplatten V-Form, Material: PS, steril, Abmessungen BxT: 82x127 mm, 96 Vertiefungen 1 * 300 ST