Reagenz- und Probenröhrchen
Lieferant: Anicrin
T275S100 T610S1P0 T610S2P0 T610P1P0
ANICT275S100EA 212 EUR
ANICT275S100 ANICT610S1P0 ANICT610S2P0 ANICT610P1P0
Reagenz- und Probenröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Glasklares PS oder naturfarbiges PP.
  • PS-Röhrchen: Nicht autoklavierbar Temperaturbeständig von −40...+90 °C
  • PP-Röhrchen: Autoklavierbar bis 122 °C. Temperaturbeständig von −90...+135 °C
  • Rundem oder konischem Boden verfügbar
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen mit rundem oder konischem Boden. Unsteril.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable