Armstulpen, schnittfest, HyFlex® 11-200
Lieferant: Ansell
11-200
ANSE11-200EA 288 EUR
ANSE11-200
Armstulpen, schnittfest, HyFlex® 11-200
Arbeitskleidung
Dieser aus Polyester, Nylon und Glasfaser gestrickte Armschützer in Signalfarbe bietet Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Hitzebeständigkeit der Stufe 1. Das anatomische Design mit einstellbarem Unterarmbereich sorgt für Bewegungsfreiheit, so dass der Anwender seine Aufgabe uneingeschränkt verrichten kann, wodurch die Produktivität gesteigert wird.
  • Der komfortabelste Armschützer im Sortiment von Ansell: Ein großzügig geschnittener Armbereich reduziert Schwitzen und Juckreiz
  • Die bessere Abriebfestigkeit (Stufe 2) und Abwaschbarkeit des HyFlex® 11-200