Warnschutz-Armstulpen, schnittfest, HyFlex® 11-202 HI-VIZ™
Lieferant: Ansell
11-202
ANSE11-202EA 318 EUR
ANSE11-202
Warnschutz-Armstulpen, schnittfest, HyFlex® 11-202 HI-VIZ™
Arbeitskleidung
Diese Armstulpe aus Polyester, Nylon und Glasfaser verfügt über eine Schnittfestigkeit Stufe EN CUT 5 und einen erhöhten Abriebschutz. Die Sicherheit wird auch durch die sichtbare Farbe und den Wärmeschutz der Stufe 1 erhöht.
  • Die Armstulpe bietet dank ihres anatomischen Designs den besten Komfort
  • Bietet eine verbesserte Passform dank seines verstellbaren VELCRO®-Gurtsystems
  • Bewegungsfreiheit führt zu erhöhter Produktivität und Akzeptanz beim Arbeiter
Ideal für den Einsatz in Karosseriewerkstätten (außer Schweißen), zur Handhabung von Glas und Blechen und beim Stanzen.
Stärke: 13
Standards: EN 388 (2542), EN 407 (X1XXXX); Kat. III