Arm schützer, Safe-Knit®
Lieferant: Ansell
59-416
ANSE59-416EA 41.8 EUR
ANSE59-416
Arm schützer, Safe-Knit®
Arbeitskleidung
Dieser Armschützer für Schweißer besteht aus Kevlar®-Gewebe kombiniert mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Er bietet Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall.
  • Leicht und atmungsaktiv
  • Innere Schicht aus feuerhemmender Baumwolle
  • Mit Daumenlöchern
Ideal für den Einsatz bei allgemeinen Montageanwendungen in der Nähe von Schweißstationen und in der Metallverarbeitung bei Arbeiten mit heißen Objekten.
Standards: EN 388 (1332), EN 407 (41312X); Kat. III