Schnittschutz-Armstulpen, HyFlex® 72-265
Lieferant: Ansell
72-265
ANSE72-265EA 0 EUR
ANSE72-265
Schnittschutz-Armstulpen, HyFlex® 72-265
Arbeitskleidung
Diese Armstulpen enthalten einen sehr hohen Anteil an Dyneema®-Fasern, die so stark wie Stahl, aber viel leichter und flexibler sind.
  • Bieten einen optimalen Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden
  • Leichtes Gewicht und komfortable Passform erhöhen die Akzeptanz bei Mitarbeitern
Ideal für die Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Papierverarbeitung und Metallherstellung.
Standards: EN 388:2016 (3X4XC); Kat. II