D(-)-Sorbit
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D(-)-Glucit, (2R,3R,4R,5S)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol, D(-)-Sorbitol, D(-)-Glucitol
BI2889-1KG
BI2889-500G
APOSBI2889-1KGEA
0
EUR
APOSBI2889-1KG
APOSBI2889-500G
D(-)-Sorbit
D(-)-Sorbit
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182.17 g/mol Siedepunkt: 295 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 50-70-4 Merck Index: 13,08797 |