Teicoplanin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BI3859-100MG
APOSBI3859-100MGEA
168
EUR
APOSBI3859-100MG
Teicoplanin
Teicoplanin
Formel:
C₈₉H₉₉Cl₂N₉O₃₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD05664625 CAS-Nummer: 61036-62-2 |