Chlortetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
BI7654-10G BI7654-100G BI7654-25G
APOSBI7654-10GEA 50.9 EUR
APOSBI7654-10G APOSBI7654-100G APOSBI7654-25G
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD26142699
CAS-Nummer: 64-72-2